Learn More
(-)-Ditartrato de nicotina, TRC
Código de producto. 30041022
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30041022 1 g 1 g
30040446 100 mg 100 miligramos
30007704 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30041022 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN4245981G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65-31-6
Fórmula molecular C10 H14 N2 . 2 C4 H6 O6
Peso molecular (g/mol) 462.41
Sinónimo Nicotine ditartrate, 3-[(2S)-1-Methyl-2-pyrrolidinyl]pyridine (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:2), Nicotine tartrate (1:2), (S)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:2), (-)-Nicotine ditartrate, (-)-Nicotine hydrogen (+)-tartrate, NSC 97238, Nicotine acid tartrate, Nicotine bitartrate, Nicotine hydrogen (+)-tartrate, Nicotine hydrogen tartrate, Nicotine tartrate, S-(-)-Nicotine hydrogen-(+)-tartrate
Nombre IUPAC (2R,3R)-2,3-ácido dihidroxibutanedioico; 3-[(2S)-1-metilpirrolidina-2-il]piridina
SMILES CN1CCC[C@H]1c2cccnc2.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicotine ditartrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2.2C4H6O6/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9;2*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3;2*1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t10-;2*1-,2-/m011/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 462.1486
Porcentaje de pureza >95%