Learn More
Tocris Bioscience™ (-)-Nicotine ditartrate
Descripción
Nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) agonist (Ki values are 1, > 1000, 4000 and 7130 nM at α4β2, α1β1δγ, rat α7 and human α7 respectively). Exhibits vasoconstrictive, hypertensive and prothrombotic activity in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (-)-Nicotine ditartrate |
| CAS | 65-31-6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula molecular | C18H26N2O12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 462.41 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 462.408 |