Learn More
Ditartrato de nicotina dihidrato, Mikromol™
Código de producto. 18061170
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18061170 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18061170 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1522.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ditartrato de nicotina dihidrato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicotine ditartrate dihydrate
CAS 6-3-6019
Nombres de analitos o componentes Nicotine ditartrate dihydrate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H14 N2 . 2 C4 H6 O6 . 2 H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Nicotine ditartrate dihydrate, 3-[(2S)-1-Methylpyrrolidin-2-yl]pyridine bis[(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate] dihydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2.2C4H6O6.2H2O/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9;2*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3;2*1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);2*1H2/t10-;2*1-,2-;;/m011../s1
SMILES O.O.CN1CCC[C@H]1c2cccnc2.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2R,3R)-2,3-dihidroxibutanodioico;3-[(2S)-1-metilpirrolidin-2-il]piridina;dihidrato
Peso molecular (g/mol) 498.44
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 498,1697 g/mol