Learn More
Ditartrato de nicotina dihidrato, LoGiCal
Código de producto. 30457588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457588 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457588 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1522.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicotine ditartrate dihydrate
CAS 6-3-6019
Nombres de analitos o componentes Nicotine ditartrate dihydrate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H14 N2 . 2 C4 H6 O6 . 2 H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Nicotine ditartrate dihydrate, 3-[(2S)-1-Methylpyrrolidin-2-yl]pyridine bis[(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate] dihydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2.2C4H6O6.2H2O/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9;2*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3;2*1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);2*1H2/t10-;2*1-,2-;;/m011../s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES O.O.CN1CCC[C@H]1c2cccnc2.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2R,3R)-2,3-dihidroxibutanodioico;3-[(2S)-1-metilpirrolidin-2-il]piridina;dihidrato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 498.44
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 498,1697 g/mol