Learn More
Dihidrato de ditartrato de nicotina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10641853 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 GR
50 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10641853 50 g 50 GR
10016722 10 g 10 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10641853 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 415660500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6019-06-3 | C18H30N2O14 | 498.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6-3-6019
Peso molecular (g/mol) 498.44
Número MDL MFCD00150899
Clave InChI LDMPZNTVIGIREC-HYRPJEHINA-N
Sinónimo (-)-Nicotine di-(+)-hydrogen tartrate dihydrate
Nombre IUPAC N-{3-[(2Z)-5-cloro-2,3-dihidro-1,3-benzoxazol-2-ilideno]-4-oxociclohexa-1,5-dien-1-il}-2-metilpropanamida
SMILES O.O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CN1CCC[C@H]1C1=CN=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicotine ditartrate dihydrate
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 97.0°C to 100.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C18H30N2O14
Cantidad 50 g
Información de solubilidad Solubility in water: 50g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 498.44
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nicotine ditartrate dihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.