Learn More
(±)-nicotina-d7 (N-metil-d3; piridina-d4), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-Nicotine N-methyl,pyridine-d7 |
| CAS | 1219805-86-3 |
| Fórmula molecular | C10 2H7 H7 N2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (±)-Nicotine-d7(N-methyl-d3, pyridine-d4), rac-Nicotine-D7 (methyl-D3','pyridine-D4) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/i1D3,2D,4D,6D,8D |
| SMILES | [2H]c1nc([2H])c(C2CCCN2C([2H])([2H])[2H])c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,3,4,6-tetradeuterio-5-[1-(trideuteriometil)pirrolidin-2-il]piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 169.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.1596 |