Learn More
(±)-nicotina-d3 (N-metil-d3), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+/-)-Nicotine-d3 |
| CAS | 69980-24-1 |
| Fórmula molecular | C10 2H3 H11 N2 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | 3-[1-(Methyl-d3)-2-pyrrolidinyl]pyridine, (±)-3-[1-(Methyl-d3)-2-pyrrolidinyl]pyridine, (±)-Nicotine-N-(methyl-d3), dl-Nicotine-N-(methyl-d3) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10 H,3,5,7H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])N1CCCC1c2cccnc2 |
| Nombre IUPAC | 3-[1-(trideuteriometil)pirrolidin-2-il]piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 165.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.1345 g/mol |
| Mostrar más |