Learn More
Nicotinamidoxima, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15488197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15488197 1 g 1 g
15498197 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15488197 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51749.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1594-58-7
Fórmula molecular C6H7N3O
Peso molecular (g/mol) 137.14
Número MDL MFCD00265955
Clave InChI AQBMQGDKWIPBRF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pyridylamidoxime, 3-pyridinecarboxamidoxime, z-n'-hydroxynicotinimidamide, n-hydroxynicotinimidamide, z-n'-hydroxypyridine-3-carboximidamide, n-hydroxy-nicotinamidine, 3-pyridinecarboxamidoxine, 3-pyridinecarboxamide oxime, nicotinamidoxime, hydroxyimino-3-pyridylmethylamine
PubChem CID 5372334
Nombre IUPAC N'-hidroxipiridina-3-carboximidamida
SMILES N\C(=N/O)C1=CC=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicotinamidoxime
Punto de fusión 130°C to 135°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza 97%