Learn More
Nicotinamida, TRC
Código de producto. 30133058
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133058 100 g 100 g
17972125 1 g 1 g
17950885 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133058 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN407750100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-92-0
Fórmula molecular C6 H6 N2 O
Peso molecular (g/mol) 122.12
Sinónimo Nicotinamide, 3-Pyridinecarboxamide, 3-(Aminocarbonyl)pyridine, 3-Amidopyridine, 3-Carbamoylpyridine, 3-Pyridinecarboxylic acid amide, Aminicotin, Benicot, Delonin Amide, Dipegyl, NAM, NSC 13128, NSC 27452, Niacinamide, Niavit PP, Nicamina, Nicamindon, Nicasir, Nicobion, Nicofort, Nicosan 2, Nicosylamide, Nicotilamide, Nicotine acid amide, Nicotinic acid amide, Nicotinic amide, Nicotylamide, Nicovit, Nicovitina, Nictoamide, Niocinamide, Niozymin, Papulex, Pelmin, Pelmine, Pelonin amide, Vi-Nicotyl, Vitamin B, Vitamin B3, m-(Aminocarbonyl)pyridine, β-Pyridinecarboxamide
Nombre IUPAC piridina-3-carboxamida
SMILES NC(=O)c1cccnc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicotinamide (Vitamin B3)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.048
Porcentaje de pureza >95%