Learn More
Cloruro de Ribósido de Nicotinamida, TRC
Código de producto. 30011617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011617 1 g 1 g
30009003 2.5 g 2.50 g
30010230 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011617 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN4124601G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23111-00-4
Fórmula molecular C11 H15 N2 O5 . Cl
Peso molecular (g/mol) 290.7
Sinónimo Pyridinium, 3-(aminocarbonyl)-1-β-D-ribofuranosyl-, chloride (1:1), Pyridinium, 3-(aminocarbonyl)-1-β-D-ribofuranosyl-, chloride (9CI), Pyridinium, 3-carbamoyl-1-β-D-ribofuranosyl-, chloride (8CI), N-Ribosylnicotinamide chloride, Nicotinamide riboside chloride
Nombre IUPAC 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]piridina-1-ium-3-carboxamida; cloruro
SMILES [Cl-].NC(=O)c1ccc[n+](c1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Nicotinamide riboside chloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14N2O5.ClH/c12-10(17)6-2-1-3-13(4-6)11-9(16)8(15)7(5-14)18-11;/h1-4,7-9,11,14-16H,5H2,(H-,12,17);1H/t7-,8-,9-,11-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.0669
Porcentaje de pureza >95%