Learn More
Nicotinamide riboside chloride, MedChemExpress
Código de producto. 16455816
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16455816 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16455816 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY123033A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Nicotinamide riboside Chloride, an orally active NAD+ precursor, increases NAD+ levels and activates SIRT1 and SIRT3. Nicotinamide riboside Chloride is a source of vitamin B3 (niacin) and enhances oxidative metabolism, protection against high fat diet-induced metabolic abnormalities. Nicotinamide riboside Chloride reduces cognitive deterioration in a transgenic mouse model of Alzheimer’s disease.
Nicotinamide riboside Chloride, an orally active NAD+ precursor, increases NAD+ levels and activates SIRT1 and SIRT3. Nicotinamide riboside Chloride is a source of vitamin B3 (niacin) and enhances oxidative metabolism, protection against high fat diet-induced metabolic abnormalities. Nicotinamide riboside Chloride reduces cognitive deterioration in a transgenic mouse model of Alzheimer’s disease.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicotinamide riboside chloride
CAS 23111-00-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H15ClN2O5
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad H2O : 125 mg/mL (430.00 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (172.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC(C1=C[N+]([C@H]2[C@@H]([C@@H]([C@H](O2)CO)O)O)=CC=C1)=O.[Cl-]
Peso molecular (g/mol) 290.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.7
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism