Learn More
N-óxido de nicotinamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nicotinamide N-Oxide |
| CAS | 1986-81-8 |
| Fórmula molecular | C6 H6 N2 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Pyridinecarboxamide','1-oxide, Nicotinamide','1-oxide (6CI,7CI,8CI), NSC 168416, NSC 30531, Niacinamide N-oxide, Nicotinamide N-oxide, Pyridine-3-carboxamide 1-oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6N2O2/c7-6(9)5-2-1-3-8(10)4-5/h1-4H,(H2,7,9) |
| SMILES | NC(=O)c1ccc[n+]([O-])c1 |
| Nombre IUPAC | 1-oxidopiridina-1-io-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 138.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.0429 |