Learn More
Nicotinamide N-oxide, MedChemExpress
Código de producto. 16434596
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16434596 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16434596 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101407
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress Nicotinamide N-oxide, an in vivo nicotinamide metabolite, is a potent, and selective antagonist of the CXCR2 receptor.
Nicotinamide N-oxide, an in vivo nicotinamide metabolite, is a potent, and selective antagonist of the CXCR2 receptor.
Specifications
Nombre del producto químico o material Nicotinamide N-oxide
CAS 1986-81-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H6N2O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad H2O : 20 mg/mL (144.80 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 10 mg/mL (72.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C[N+]([O-])=CC=C1)N
Peso molecular (g/mol) 138.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.12
Porcentaje de pureza 99.93%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation