Learn More
N-óxido de nicotinamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15457808
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15457808 25 g 25 g
15467808 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15457808 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61292.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1986-81-8 | C6H6N2O2 | 138.126 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1986-81-8
Fórmula molecular C6H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 138.126
Número MDL MFCD00006202
Clave InChI USSFUVKEHXDAPM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 72661
Nombre IUPAC 1-oxidopiridina-1-io-3-carboxamida
SMILES C1=CC(=C[N+](=C1)[O-])C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicotinamide N-oxide
Punto de fusión 291°C to 293°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Sensibilidad Hygroscopic
Sinónimo nicotinamide n-oxide, nicotinamide 1-oxide, 1-oxynicotinamide, 3-pyridinecarboxamide, 1-oxide, 1-oxy-nicotinamide, niacinamide-n-oxide, nicotinamide, 1-oxide, 3-pyridinecarboxamide,1-oxide, 3-carbamoylpyridin-1-ium-1-olate, 3-aminocarbonyl pyridinium-1-olate
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.12
Porcentaje de pureza 98%