Learn More
Nicotinamida, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nicotinamide (Vitamin B3) |
| CAS | 98-92-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Nicotinamide (Vitamin B3) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C6 H6 N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Nicotinamide, 3-Pyridinecarboxamide, 3-(Aminocarbonyl)pyridine, 3-Amidopyridine, 3-Carbamoylpyridine, 3-Pyridinecarboxylic acid amide, Aminicotin, Benicot, Delonin Amide, Dipegyl, NAM, NSC 13128, NSC 27452, Niacinamide, Niavit PP, Nicamina, Nicamindon, Nicasir, Nicobion, Nicofort, Nicosan 2, Nicosylamide, Nicotilamide, Nicotine acid amide, Nicotinic acid amide, Nicotinic amide, Nicotylamide, Nicovit, Nicovitina, Nictoamide, Niocinamide, Niozymin, Papulex, Pelmin, Pelmine, Pelonin amide, Vi-Nicotyl, Vitamin B, Vitamin B3, m-(Aminocarbonyl)pyridine, beta-Pyridinecarboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9) |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | NC(=O)c1cccnc1 |
| Mostrar más |