Learn More
β-Nicotinamida adenina dinucleótido, reducido, sal disódica, > 99 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11308789 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
11308789 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11308789 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210116801
Especificaciones
Nombre del producto químico o material β-Nicotinamide adenine dinucleotide, reduced, disodium salt
CAS 606-68-8
Color Blanco a amarillo
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Fórmula molecular C21H27N7Na2O14P2
Número MDL MFCD00036200
Cantidad 1 g
Sinónimo beta-nadh disodium salt
Clave InChI QRGNQKGQENGQSE-WUEGHLCSSA-L
SMILES [Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Nombre IUPAC [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metoxi-hidroxifosforil] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoil-4H-piridin-1-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metil hidrógeno fosfato;hidrógeno molecular;sodio
Peso molecular (g/mol) 709.41
PubChem CID 131673989
Formula Weight (peso de la fórmula) 709.4
Forma física Polvo