Learn More
β-Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato sodio sal hidrato, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10287303 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2.50 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10287303 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
10144570 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
11906821 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10287303 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 227571000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 698999-85-8 | C21H27N7NaO17P3 | 765.39 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 698999-85-8
Fórmula molecular C21H27N7NaO17P3
Peso molecular (g/mol) 765.39
Número MDL MFCD00036973
Clave InChI JNUMDLCHLVUHFS-QYZPTAICSA-M
Sinónimo nadp sodium salt, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium
PubChem CID 131845262
SMILES [Na+].NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium salt hydrate
Punto de fusión 175.0°C to 178.0°C
Color Blanco a amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 100 mg
Intervalo de porcentaje de ensayo determination,based on dry weight)
Índice Merck 14,6348
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,less soluble in ethanol,practically insoluble in ether and ethyl acetate
Nombre IUPAC Fosfato de [[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3-hidroxi-4-fosfonooxioxolan-2-il]metoxi-hidroxifosforil] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoilpiridin-1-io-1-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metil;sodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 765.39
Porcentaje de pureza ≥97%