Learn More
β-Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato sodio sal hidrato, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10144570 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2.50 g
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10144570 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10287303 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
11906821 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
3 options
Código de producto. 10144570
Marca: Thermo Scientific Acros 227575000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 698999-85-8 | C21H27N7NaO17P3 | 765.39 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 698999-85-8
Fórmula molecular C21H27N7NaO17P3
Peso molecular (g/mol) 765.39
Número MDL MFCD00036973
Clave InChI JNUMDLCHLVUHFS-QYZPTAICSA-M
Sinónimo nadp sodium salt, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium
PubChem CID 131845262
SMILES [Na+].NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium salt hydrate
Punto de fusión 175.0°C to 178.0°C
Color Blanco a amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 500 mg
Intervalo de porcentaje de ensayo determination,based on dry weight)
Índice Merck 14,6348
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,less soluble in ethanol,practically insoluble in ether and ethyl acetate
Nombre IUPAC [[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3-hidroxi-4-fosfonooxioxolan-2-il]metoxi-hidroxifosforil] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoilpyridin-1-io-1-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metil fosfato; sodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 765.39
Porcentaje de pureza ≥97%