Learn More
β-Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, reducido, sal tetrasódica, 98 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11472492 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11472492 50 mg 50 miligramos
11462492 25 mg 25 miligramos
11412502 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11472492 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215174250
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Kemiske identifikatorer
CAS 2646-71-1
Fórmula molecular C21H26N7Na4O17P3
Peso molecular (g/mol) 833.35
Número MDL MFCD10567216
Clave InChI WYWWVJHQDVCHKF-NRTBITFTNA-J
Sinónimo nadph tetrasodium salt, nadph, tetrasodium salt, coenzyme ii tetrasodium salt reduced form
PubChem CID 131673986
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Nombre del producto químico o material β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate reduced tetrasodium salt
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Nombre IUPAC Fosfato de hidrógeno de [[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3-hidroxi-4-fosfonooxyoxolan-2-il]metoxi-hidroxifosforil] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoil-4H-piridin-1-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metil;hidrógeno molecular;sodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 833.4
Porcentaje de pureza 0.95
Forma física Polvo
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.