Learn More
Fosfato de β-nicotinamida adenina dinucleótido, sal monosódica, tetrahidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15845348 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15845348 500 mg Frasco de plástico 500 miligramos
15835348 250 mg Frasco de plástico 250 miligramos
15815198 1 g Frasco de plástico 1 g
15825198 5 g Frasco de plástico 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15845348 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J22655.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1184-16-3 | C21H27N7NaO17P3 | 765.39 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1184-16-3
Fórmula molecular C21H27N7NaO17P3
Peso molecular (g/mol) 765.39
Número MDL MFCD00036973
Clave InChI JNUMDLCHLVUHFS-QYZPTAICSA-M
Sinónimo nadp sodium salt, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium
PubChem CID 131845262
Nombre IUPAC sodium 1-[(2R,3R,4S,5R)-5-({[({[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3-hydroxy-4-(phosphonooxy)oxolan-2-yl]methyl phosphonato}oxy)(oxido)phosphoryl]oxy}methyl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]-3-carbamoyl-1λ⁵-pyridin-1-ylium
SMILES [Na+].NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate monosodium salt tetrahydrate
Forma física Polvo
Cantidad 500 mg
Beilstein 4779954
Formula Weight (peso de la fórmula) 837.45
Envase Frasco de plástico