Learn More
β-Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, sal disódica, 98-100 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11378769 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
5 g
50 miligramos
500 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378769 50 mg 50 miligramos
11388769 100 mg 100 miligramos
11398769 250 mg 250 miligramos
11308779 500 mg 500 miligramos
11318779 1 g 1 g
11328779 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11378769 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210116650
CAS 24292-60-2
Fórmula molecular C21H26N7Na2O17P3
Peso molecular (g/mol) 787.37
Número MDL MFCD00065390
Clave InChI WSDDJLMGYRLUKR-MWLGWILCNA-L
Sinónimo nadp disodium salt, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate disodium salt
PubChem CID 131851653
Nombre IUPAC Fosfato de [[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3-hidroxi-4-fosfonooxioxolan-2-il]metoxi-hidroxifosforil] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoilpiridin-1-io-1-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metil;sodio
SMILES [Na+].[Na+].NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, disodium salt and monopotassium salt
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 98-100%
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 787.4
Forma física Polvo