Learn More
β-nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, reactivo de cultivo celular, MP Biomedicals™
Código de producto. 11461951 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11461951 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 11461951 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219471410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    996.00€
    948.15€ / 10 g
    Ahorro 47.85€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
CAS 53-84-9
Fórmula molecular C21H27N7O14P2
Peso molecular (g/mol) 663.43
Número MDL MFCD00150377
Clave InChI BAWFJGJZGIEFAR-WIWLTUSXNA-N
Sinónimo nicotinamide adenine dinucleotide, nad+, diphosphopyridine nucleotide, nad-oxidized, nicotinamide-adenine dinucleotide, dpn-ox, beta-nicotinamide adenine dinucleotide, dpn+, nad, nad +
PubChem CID 15938971
ChEBI CHEBI:57540
SMILES NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 10 g
Nombre IUPAC [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metoxi-oxidofosforil] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoilpiridin-1-io-1-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metil fosfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 663.4 (anhidro)