Learn More
β-nicotinamida adenina dinucleótido, MP Biomedicals™
Código de producto. 11487550 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 miligramos
5 g
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11487550 100 mg 100 miligramos
11497550 500 mg 500 miligramos
11417560 5 g 5 g
11427560 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11487550 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 02100499.1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.65€
    57.75€ / 100 miligramos
    Ahorro 2.90€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Actúa como una importante molécula aceptora de electrones en las oxidaciones biológicas. La β-nicotinamida adenina dinucleótido, MP Biomedicals, actúa como coenzima de las deshidrogenasas y actúa como aceptador de hidrógeno. La β-NAD es una de l
La β-NAD se produce en las células vivas principalmente en el estado oxidado.
  • Actúa como coenzima de las enzimas de transferencia de hidrógeno en las deshidrogenasas, especialmente en la deshidrogenación de los alcoholes primarios y secundarios.
  • Normalmente actúa como un aceptador de hidrógeno, formando NADH, que luego sirve como un donante de hidrógeno en la cadena respiratoria.
  • Se utiliza como sustrato para las enzimas que consumen NAD(+), entre las que se encuentran las transferasas ADP-ribosa, las polimerasas poli(ADP-ribosa), las sintasas cADP-ribosa y las sirtuínas.
  • Recientemente se ha informado que es un agonista de P2Y11.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53-84-9
Fórmula molecular C21H27N7O14P2
Peso molecular (g/mol) 663.43
Número MDL MFCD00150377
Clave InChI BAWFJGJZGIEFAR-WIWLTUSXNA-N
Sinónimo nicotinamide adenine dinucleotide, nad+, diphosphopyridine nucleotide, nad-oxidized, nicotinamide-adenine dinucleotide, dpn-ox, beta-nicotinamide adenine dinucleotide, dpn+, nad, nad +
PubChem CID 15938971
ChEBI CHEBI:57540
Nombre IUPAC [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metoxi-oxidofosforil] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoilpiridin-1-io-1-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metil fosfato
SMILES NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Absorbancia λ max (water): 259 ± 3nm
Punto de fusión 160°C (literature)
pH 2 to 4 (1% aq. soln.)
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad Soluble in water (200mg/mL)
Formula Weight (peso de la fórmula) 663.4 (anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo blanco