Learn More
β-nicotinamida adenina dinucleótido, MP Biomedicals™
Código de producto. 11473000 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11473000 5 g 5 g
11493000 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11473000 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210031905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.00€
    220.50€ / 5 g
    Ahorro 11.50€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Sirve como coenzima de las deshidrogenasas. β-nicotinamida dinucleótido adenina de MP Biomedicals es una de las formas biológicamente activas del ácido nicotínico que ocurre en las células vivas principalmente en el estado oxidado. Es un importante a
  • Sirve como coenzima de las deshidrogenasas, especialmente en la deshidrogenación de alcoholes primarios y secundarios.
  • Normalmente actúa como un aceptador de hidrógeno, formando NADH, que luego sirve como un donante de hidrógeno en la cadena respiratoria.
  • Actúa como coenzima para las enzimas de transferencia de hidrógeno.
  • Se utiliza como sustrato para las enzimas que consumen NAD(+), entre las que se encuentran las transferasas ADP-ribosa, las polimerasas poli(ADP-ribosa), las sintasas cADP-ribosa y las sirtuínas.
  • Recientemente se ha informado que es un agonista de P2Y11.
CAS 53-84-9
Fórmula molecular C21H27N7O14P2
Peso molecular (g/mol) 663.43
Número MDL MFCD00150377
Clave InChI BAWFJGJZGIEFAR-WIWLTUSXNA-N
Sinónimo nicotinamide adenine dinucleotide, nad+, diphosphopyridine nucleotide, nad-oxidized, nicotinamide-adenine dinucleotide, dpn-ox, beta-nicotinamide adenine dinucleotide, dpn+, nad, nad +
PubChem CID 15938971
ChEBI CHEBI:57540
Nombre IUPAC [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metoxi-oxidofosforil] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoilpiridin-1-io-1-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metil fosfato
SMILES NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
pH 2 a 4 (sol. acuosa al 1%)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble en agua (200mg/mL)
Formula Weight (peso de la fórmula) 663,40 (anhidro)
Porcentaje de pureza ≥93%
Forma física Polvo blanco