Learn More
β-Nicotinamida adenina dinucleótido hidrato, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10245460 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
250 MG
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10245460 250 mg Frasco de vidrio 250 MG
10714641 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10006153 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10245460 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 124532500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.00€
    27.65€ / 250 miligramos
    Ahorro 2.35€
    7% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 53-84-9 | C21H27N7O14P2 | 663.43 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53-84-9
Fórmula molecular C21H27N7O14P2
Peso molecular (g/mol) 663.43
Número MDL MFCD00150377
Clave InChI BAWFJGJZGIEFAR-WIWLTUSXNA-N
Sinónimo nicotinamide adenine dinucleotide, nad+, diphosphopyridine nucleotide, nad-oxidized, nicotinamide-adenine dinucleotide, dpn-ox, beta-nicotinamide adenine dinucleotide, dpn+, nad, nad +
PubChem CID 15938971
ChEBI CHEBI:57540
Nombre IUPAC [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metoxi-oxidofosforil] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoilpiridin-1-io-1-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metil fosfato
SMILES NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material β-Nicotinamide adenine dinucleotide hydrate
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Índice Merck 15, 6429
Información de solubilidad (1% in water) Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 663.43
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física cristalino/a/s