Learn More
Nicotinamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498730 100 g 100 g
11498536 250 g 250 g
11488536 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11498730 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15970.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.86€
    32.65€ / 100 g
    Ahorro 6.21€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 98-92-0 | C6H6N2O | 122.127 g/mol
Nicotinamide is a building block (active component) of coenzymes nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) and nicotinamide adenine dinucleotide phopshate (NADP). It may be used as a substrate of nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT, EC 2.4.2.12), the rate-limiting enzyme for NAD(+) biosynthesis and an important signaling molecule. It is an amide derivative of vitamin B3 and a PARP inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
la nicotinamida es un elemento básico (componente activo) de las coenzimas nicotinamida adenina dinucleótido (NAD) y nicotinamida adenina dinucleótido fosfato (NADP). Se puede utilizar como sustrato de la nicotinamida fosforibosiltransferasa (NAMPT, EC 2.4.2.12), la enzima limitante de la velocidad para la biosíntesis de NAD(+) y una importante molécula de señalización. Es un derivado de la amida de la vitamina B3 y un inhibidor de PARP.
Solubilidad
soluble en agua, etanol, glicerol, DMSO, metanol, butanol y cloroformo. Ligeramente soluble en éter.
Notas
estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-92-0
Fórmula molecular C6H6N2O
Peso molecular (g/mol) 122.127
Número MDL MFCD00006395
Clave InChI DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nicotinamide, niacinamide, 3-pyridinecarboxamide, vitamin pp, nicotinic acid amide, papulex, aminicotin, amixicotyn, nicobion, nicotylamide
PubChem CID 936
ChEBI CHEBI:17154
Nombre IUPAC piridina-3-carboxamida
SMILES C1=CC(=CN=C1)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicotinamide
Punto de fusión 128°C to 132°C
Temperatura de inflamación 182°C (360°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Beilstein 383619
Índice Merck 14,6523
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.13
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Nicotinamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: nicotinamide