Learn More
Nicotinamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Nicotinamide is a building block (active component) of coenzymes nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) and nicotinamide adenine dinucleotide phopshate (NADP). It may be used as a substrate of nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT, EC 2.4.2.12), the rate-limiting enzyme for NAD(+) biosynthesis and an important signaling molecule. It is an amide derivative of vitamin B3 and a PARP inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
la nicotinamida es un elemento básico (componente activo) de las coenzimas nicotinamida adenina dinucleótido (NAD) y nicotinamida adenina dinucleótido fosfato (NADP). Se puede utilizar como sustrato de la nicotinamida fosforibosiltransferasa (NAMPT, EC 2.4.2.12), la enzima limitante de la velocidad para la biosíntesis de NAD(+) y una importante molécula de señalización. Es un derivado de la amida de la vitamina B3 y un inhibidor de PARP.
Solubilidad
soluble en agua, etanol, glicerol, DMSO, metanol, butanol y cloroformo. Ligeramente soluble en éter.
Notas
estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nicotinamide |
| Punto de fusión | 128°C to 132°C |
| Densidad | 1.4 |
| Temperatura de inflamación | 182°C (360°F) |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Cantidad | 250 g |
| Beilstein | 383619 |
| Índice Merck | 14,6523 |
| Información de solubilidad | Soluble in water,ethanol ,glycerol,DMSO ,methanol,butanol and chloroform. Slightly soluble in ether. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 122.13 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Nicotinamide
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: Nicotinamide