Learn More
R&D Systems™ Nicotinamide
Código de producto. 18716225
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18716225 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 18716225 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor TB4106RMU/500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    506.97€
    460.95€ / 500 miligramos
    Ahorro 46.02€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Nicotinamide synthesized to Ancillary Material Grade
TB4106-RMU is an Ancillary Material Grade version of Nicotinamide (Cat. No. 4106). Suitable for use as an ancillary reagent in the further manufacturing of cell therapies.
Find out more about our Ancillary Material Grade product range.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine-3-carboxamide
CAS 98-92-0
Cantidad 500 mg
Línea de productos Tocris
Objetivo PARP
Fórmula molecular C6H6N2O
Pureza 0.99