Learn More
Nicotinamida 10 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nicotinamide (Vitamin B3) |
| CAS | 98-92-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Nicotinamide (Vitamin B3) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C6 H6 N2 O |
| Concentración | 10 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Nicotinamide, 3-Pyridinecarboxamide, 3-(Aminocarbonyl)pyridine, 3-Amidopyridine, 3-Carbamoylpyridine, 3-Pyridinecarboxylic acid amide, Aminicotin, Benicot, Delonin Amide, Dipegyl, NAM, NSC 13128, NSC 27452, Niacinamide, Niavit PP, Nicamina, Nicamindon, Nicasir, Nicobion, Nicofort, Nicosan 2, Nicosylamide, Nicotilamide, Nicotine acid amide, Nicotinic acid amide, Nicotinic amide, Nicotylamide, Nicovit, Nicovitina, Nictoamide, Niocinamide, Niozymin, Papulex, Pelmin, Pelmine, Pelonin amide, Vi-Nicotyl, Vitamin B, Vitamin B3, m-(Aminocarbonyl)pyridine, beta-Pyridinecarboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9) |
| SMILES | NC(=O)c1cccnc1 |
| Mostrar más |