Learn More
Nicotinamida 1,0 mg/ml en metanol, LoGiCal
Código de producto. 30457405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457405 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30457405 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0552.0001
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicotinamide (Vitamin B3)
CAS 98-92-0
Nombres de analitos o componentes Nicotinamide (Vitamin B3)
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C6 H6 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Nicotinamide, 3-Pyridinecarboxamide, 3-(Aminocarbonyl)pyridine, 3-Amidopyridine, 3-Carbamoylpyridine, 3-Pyridinecarboxylic acid amide, Aminicotin, Benicot, Delonin Amide, Dipegyl, NAM, NSC 13128, NSC 27452, Niacinamide, Niavit PP, Nicamina, Nicamindon, Nicasir, Nicobion, Nicofort, Nicosan 2, Nicosylamide, Nicotilamide, Nicotine acid amide, Nicotinic acid amide, Nicotinic amide, Nicotylamide, Nicovit, Nicovitina, Nictoamide, Niocinamide, Niozymin, Papulex, Pelmin, Pelmine, Pelonin amide, Vi-Nicotyl, Vitamin B, Vitamin B3, m-(Aminocarbonyl)pyridine, beta-Pyridinecarboxamide
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
Tipo de solución Solución única
SMILES NC(=O)c1cccnc1
Nombre IUPAC piridina-3-carboxamida
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 122.12
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 122,048 g/mol