Learn More
Nicotinaldehído tiosemicarbazona, Mikromol™
Descripción
Nicotinaldehído tiosemicarbazona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nicotinaldehyde Thiosemicarbazone |
| CAS | 555-90-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Nicotinaldehyde Thiosemicarbazone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H8 N4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Hydrazinecarbothioamide, 2-(3-pyridinylmethylene)-, Nicotinaldehyde, thiosemicarbazone (6CI,7CI,8CI), 3-Formylpyridine thiosemicarbazone, G 469, NSC 730, Nicothiazon, Nicothiazone, Pyridine-3-carbaldehyde thiosemicarbazone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8N4S/c8-7(12)11-10-5-6-2-1-3-9-4-6/h1-5H,(H3,8,11,12)/b10-5+ |
| SMILES | NC(=S)N\N=C\c1cccnc1 |
| Nombre IUPAC | [(E)-piridin-3-ilmetilidenamino]tiourea |
| Mostrar más |