Learn More
Nicotinaldehído tiosemicarbazona, LoGiCal
Código de producto. 30457445
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30457445 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457445 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1801.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicotinaldehyde Thiosemicarbazone
CAS 555-90-8
Nombres de analitos o componentes Nicotinaldehyde Thiosemicarbazone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H8 N4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Hydrazinecarbothioamide, 2-(3-pyridinylmethylene)-, Nicotinaldehyde, thiosemicarbazone (6CI,7CI,8CI), 3-Formylpyridine thiosemicarbazone, G 469, NSC 730, Nicothiazon, Nicothiazone, Pyridine-3-carbaldehyde thiosemicarbazone
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N4S/c8-7(12)11-10-5-6-2-1-3-9-4-6/h1-5H,(H3,8,11,12)/b10-5+
Tipo de solución Neat
SMILES NC(=S)N\N=C\c1cccnc1
Nombre IUPAC [(E)-piridin-3-ilmetilidenamino]tiourea
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 180.23
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.047 g/mol