Learn More
Nicotianamina, TRC
Código de producto. 30012914
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012914 10 mg 10 miligramos
30009817 5 mg 5 miligramos
30008504 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012914 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN40850010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34441-14-0
Fórmula molecular C11 H19 N3 O6
Peso molecular (g/mol) 289.29
Nombre IUPAC (2S)-1-[(3S)-3-[[(3S)-3-amino-3-carboxipropil]amino]-3-carboxipropil]aziridina-2-carboxílico
SMILES N[C@@H](CCN[C@@H](CCN1C[C@H]1C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicotianamine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H19N3O6/c12-6(9(15)16)1-3-13-7(10(17)18)2-4-14-5-8(14)11(19)20/h6-8,13H,1-5,12H2,(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)/t6-,7-,8-,14?/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.1274
Porcentaje de pureza >95%