Learn More
Nicotelina, TRC
Código de producto. 30133823
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133823 50 mg 50 miligramos
30004364 5 mg 5 miligramos
30010675 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133823 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN40120050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 494-04-2
Fórmula molecular C15 H11 N3
Peso molecular (g/mol) 233.27
Nombre IUPAC 2,4-dipiridina-3-ilpiridina
SMILES c1cncc(c1)c2ccnc(c2)c3cccnc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicotelline
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H11N3/c1-3-13(10-16-6-1)12-5-8-18-15(9-12)14-4-2-7-17-11-14/h1-11H
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.0953