Learn More
Nicosulfuron, TRC
Código de producto. 30136883
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136883 10 g 10 g
17942485 100 mg 100 miligramos
17933585 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136883 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN39950010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111991-09-4
Fórmula molecular C15 H18 N6 O6 S
Peso molecular (g/mol) 410.4
Sinónimo 2-[[[[(4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-N,N-dimethyl-3-pyridinecarboxamide, Accent, Accent (pesticide), DPX-V 9360, EMA 1534, HU 195, Kelvin, Kelvin OD, Milagro, Milagro Extra, Milagro Extra 6 OD, Motivell, N-[(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)aminocarbonyl]-3-dimethylaminocarbonyl-2-pyridinesulfonamide, Nicosulfuron, One Hope, Onehope Nyuzai, SL 950, Samson, Termidor, Termidor (herbicide)
Nombre IUPAC 2-[(4,6-dimetoxipirimidina-2-il)carbamoilsulfamoil]-N,N-dimetilpiridina-3-carboxamida
SMILES COc1cc(OC)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2ncccc2C(=O)N(C)C)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicosulfuron
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H18N6O6S/c1-21(2)13(22)9-6-5-7-16-12(9)28(24,25)20-15(23)19-14-17-10(26-3)8-11(18-14)27-4/h5-8H,1-4H3,(H2,17,18,19,20,23)
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.1009
Porcentaje de pureza >95%