Learn More
Metabolito de nicosulfurón AUSN 100 μg/mL en Acetonitrilo:Agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30324866 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30324866 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15515200WL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Des-4,6-dimethoxypyrimidine Formimidamide Nicosulfuron
CAS 2307738-55-0
Nombres de analitos o componentes Des-4,6-dimethoxypyrimidine Formimidamide Nicosulfuron
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C10 H14 N6 O4 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Nicosulfuron Metabolite AUSN, 3-Pyridinecarboxamide, 2-[[[[(aminoiminomethyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-N,N-dimethyl-, 2-[[[[(Aminoiminomethyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-N,N-dimethyl-3-Pyridinecarboxamide
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N6O4S/c1-16(2)8(17)6-4-3-5-13-7(6)21(19,20)15-10(18)14-9(11)12/h3-5H,1-2H3,(H5,11,12,14,15,18)
SMILES CN(C)C(=O)c1cccnc1S(=O)(=O)NC(=O)NC(=N)N
Nombre IUPAC 2-(carbamimidoilcarbamoilsulfamoil)-N,N-dimetilpiridina-3-carboxamida
Solvent or Matrix Acetonitrile/Water
Peso molecular (g/mol) 314.321
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.0797 g/mol