Learn More
Nicorandil, TRC
Código de producto. 30471927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30471927 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30471927 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN398500250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicorandil
CAS 65141-46-0
Fórmula molecular C8 H9 N3 O4
Cantidad 250 mg
Sinónimo Nicorandil, 3-Pyridinecarboxamide','N-[2-(nitrooxy)ethyl]- (9CI), 2-Nicotinamidoethyl nitrate, Dancor, Ikorel, N-(2-Hydroxyethyl)nicotinamide nitrate, N-(2-Hydroxyethyl)nicotinamide nitrate ester, N-(2-Nitrooxyethyl)nicotinamide, Perisalol, SG 75, Sigmart, U 64417
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9N3O4/c12-8(7-2-1-3-9-6-7)10-4-5-15-11(13)14/h1-3,6H,4-5H2,(H,10,12)
SMILES [O-][N+](=O)OCCNC(=O)c1cccnc1
Nombre IUPAC nitrato de 2-(piridina-3-carbonilamino)etilo
Peso molecular (g/mol) 211.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.0593