Learn More
Óxido de piridina nicorandil, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nicorandil Pyridine Oxide |
| CAS | 107833-98-7 |
| Fórmula molecular | C8H9N3O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | N-[2-(Nitrooxy)ethyl]-3-pyridinecarboxamide 1-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9N3O5/c12-8(9-3-5-16-11(14)15)7-2-1-4-10(13)6-7/h1-2,4,6H,3,5H2,(H,9,12) |
| SMILES | O=C(NCCO[N+]([O-])=O)C1=CN(=CC=C1)=O |
| Nombre IUPAC | 1-óxido de 3-((2-(nitrooxi)etil)carbamoil)piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 227.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.05 |