Learn More
Nicorandil, Mikromol™
Descripción
Nicorandil
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nicorandil |
| CAS | 65141-46-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Nicorandil |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C8 H9 N3 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Nicorandil, 3-Pyridinecarboxamide, N-[2-(nitrooxy)ethyl]- (9CI), 2-Nicotinamidoethyl nitrate, Dancor, Ikorel, N-(2-Hydroxyethyl)nicotinamide nitrate, N-(2-Hydroxyethyl)nicotinamide nitrate ester, N-(2-Nitrooxyethyl)nicotinamide, Perisalol, SG 75, Sigmart, U 64417 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9N3O4/c12-8(7-2-1-3-9-6-7)10-4-5-15-11(13)14/h1-3,6H,4-5H2,(H,10,12) |
| SMILES | [O-][N+](=O)OCCNC(=O)c1cccnc1 |
| Nombre IUPAC | nitrato de 2-(piridina-3-carbonilamino)etilo |
| Mostrar más |