Learn More
Nicorandil, Lógico
Código de producto. 30458049
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458049 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458049 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0924.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicorandil
CAS 65141-46-0
Nombres de analitos o componentes Nicorandil
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H9 N3 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Nicorandil, 3-Pyridinecarboxamide, N-[2-(nitrooxy)ethyl]- (9CI), 2-Nicotinamidoethyl nitrate, Dancor, Ikorel, N-(2-Hydroxyethyl)nicotinamide nitrate, N-(2-Hydroxyethyl)nicotinamide nitrate ester, N-(2-Nitrooxyethyl)nicotinamide, Perisalol, SG 75, Sigmart, U 64417
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9N3O4/c12-8(7-2-1-3-9-6-7)10-4-5-15-11(13)14/h1-3,6H,4-5H2,(H,10,12)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES [O-][N+](=O)OCCNC(=O)c1cccnc1
Nombre IUPAC nitrato de 2-(piridina-3-carbonilamino)etilo
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 211.17
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 211,0593 g/mol