Learn More
Nicorandil-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nicorandil D4 (pyridyl-D4) |
| CAS | 1132681-23-2 |
| Fórmula molecular | C8 2H4 H5 N3 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-Pyridine-2,4,5,6-d4-carboxamide','N-[2-(nitrooxy)ethyl]-, Nicorandil-d4, Nicorandil D4 (pyridyl-D4) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9N3O4/c12-8(7-2-1-3-9-6-7)10-4-5-15-11(13)14/h1-3,6H,4-5H2,(H,10,12)/i1D,2D,3D,6D |
| SMILES | [2H]c1nc([2H])c(C(=O)NCCO[N+](=O)[O-])c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | Nitrato de 2-[(2,4,5,6-tetradeuteriopiridina-3-carbonil)amino]etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 215.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.0844 |