Learn More
Nicorandil, 98+%, Thermo Scientific™
A vasodilator that activates ATP-sensitive potassium channels
72.70€ - 227.00€
| CAS | 65141-46-0 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C8H9N3O4 |
| Peso molecular (g/mol) | 211.18 |
| Número MDL | MFCD00186520 |
| Clave InChI | LBHIOVVIQHSOQN-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | nicorandil, ikorel, 2-nicotinamidoethyl nitrate, adancor, dancor, nicorandilum, sigmart, 2-pyridine-3-carbonylamino ethyl nitrate, n-2-hydroxyethyl nicotinamide nitrate, nicorandilum inn-latin |
| PubChem CID | 47528 |
| ChEBI | CHEBI:31905 |
| Nombre IUPAC | 2-[(pyridin-3-yl)formamido]ethyl nitrate |
| SMILES | [O-][N+](=O)OCCNC(=O)C1=CC=CN=C1 |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15443579
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60879.MD |
250mg |
72.70€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15433579
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60879.03 |
1g |
227.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 65141-46-0 | |
| 211.18 | |
| LBHIOVVIQHSOQN-UHFFFAOYSA-N | |
| 47528 | |
| 2-[(pyridin-3-yl)formamido]ethyl nitrate |
| C8H9N3O4 | |
| MFCD00186520 | |
| nicorandil, ikorel, 2-nicotinamidoethyl nitrate, adancor, dancor, nicorandilum, sigmart, 2-pyridine-3-carbonylamino ethyl nitrate, n-2-hydroxyethyl nicotinamide nitrate, nicorandilum inn-latin | |
| CHEBI:31905 | |
| [O-][N+](=O)OCCNC(=O)C1=CC=CN=C1 |
Especificaciones
| Nicorandil | |
| C8H9N3O4 | |
| 14,6521 | |
| LBHIOVVIQHSOQN-UHFFFAOYSA-N | |
| 2-[(pyridin-3-yl)formamido]ethyl nitrate | |
| 47528 | |
| 211.17 |
| 65141-46-0 | |
| MFCD00186520 | |
| nicorandil, ikorel, 2-nicotinamidoethyl nitrate, adancor, dancor, nicorandilum, sigmart, 2-pyridine-3-carbonylamino ethyl nitrate, n-2-hydroxyethyl nicotinamide nitrate, nicorandilum inn-latin | |
| [O-][N+](=O)OCCNC(=O)C1=CC=CN=C1 | |
| 211.18 | |
| CHEBI:31905 | |
| ≥98% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H318-H302
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P280-P301+P312-P305+P351+P338-P310-P330-P501c
H302-H318
missing translation for 'einecsNumber' : 265-514-1
missing translation for 'rtecsNumber' : US4667600
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures