Learn More
Nicorandil, 98+%
Código de producto. 15443579
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15443579 250 mg 250 miligramos
15433579 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15443579 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60879.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
A vasodilator that activates ATP-sensitive potassium channels | CAS: 65141-46-0 | C8H9N3O4 | 211.18 g/mol
A vasodilator that activates ATP-sensitive potassium channels
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65141-46-0
Fórmula molecular C8H9N3O4
Peso molecular (g/mol) 211.18
Número MDL MFCD00186520
Clave InChI LBHIOVVIQHSOQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nicorandil, ikorel, 2-nicotinamidoethyl nitrate, adancor, dancor, nicorandilum, sigmart, 2-pyridine-3-carbonylamino ethyl nitrate, n-2-hydroxyethyl nicotinamide nitrate, nicorandilum inn-latin
PubChem CID 47528
ChEBI CHEBI:31905
Nombre IUPAC 2-[(pyridin-3-yl)formamido]ethyl nitrate
SMILES [O-][N+](=O)OCCNC(=O)C1=CC=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicorandil
Punto de fusión 92°C to 93°C
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Índice Merck 14,6521
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.17
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Powder