Learn More
Nicodicosapent, MedChemExpress
Descripción
Nicodicosapent is a fatty acid niacin conjugate that is also an inhibitor of the sterol regulatory element binding protein (SREBP), a key regulator of cholesterol metabolism proteins such as PCSK9, HMG-CoA reductase, ATP citrate lyase, and NPC1L1.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nicodicosapent |
| CAS | 1269181-69-2 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C28H39N3O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (222.41 mM) ∣Ethanol : 2 mg/mL (4.45 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=CC=CN=C1)NCCNC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 449.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 449.63 |
| Mostrar más |