Learn More
R&D Systems™ Niclosamide
Código de producto. 18064982
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18064982 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18064982 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 4079/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.43€
    123.90€ / 50 miligramos
    Ahorro 13.53€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. STAT3 inhibitor; also inhibits mTORC1 signaling
Inhibitor of the STAT3 signaling pathway; inhibits the activation, nuclear translocation and transactivation of STAT3. Displays selectivity for STAT3 over STAT1, STAT5, JAK1, JAK2 and Src kinases. Inhibits the transcription of STAT3 target genes and induces cell growth inhibition, apoptosis and cell cycle arrest of cancer cells with constitutively active STAT3. Also reversibly inhibits mTORC1 signaling and stimulates autophagy in vitro; displays antineoplastic effects in acute myelogenous leukemia (AML) stem cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Niclosamide
CAS 50-65-7
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C13H8Cl2N2O4
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.99
Pureza >99%
Peso molecular 327.12