Learn More
Niclosamida-olamina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30323250
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30323250 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30323250 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15510010AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Niclosamide-olamine
CAS 1420-04-8
Nombres de analitos o componentes Niclosamide-olamine
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C13 H8 Cl2 N2 O4 . C2 H7 N O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Salicylanilide, 2',5-dichloro-4'-nitro-, compd. with 2-aminoethanol (1:1) (8CI), Ethanol, 2-amino-, compd. with 2',5-dichloro-4'-nitrosalicylanilide (1:1) (8CI), Ethanol, 2-amino-, compd. with 5-chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)-2-hydroxybenzamide (1:1) (9CI), 2',5-Dichloro-4'-nitrosalicylanilide, 2-aminoethanol salt, BAY 6076, BAY 73, Bayer 6076, Bayer 73, Baylucit, Bayluscide, Clonitralid, Clonitralide, Clonitrilide, HL 2448, M 73, Mollutox, Niclosamide ethanolamine salt, Niclosamide-olamine, Phenasal ethanolamine salt, SR 73, Uccmaluscide
Fórmula InChI InChI=1S/C13H8Cl2N2O4.C2H7NO/c14-7-1-4-12(18)9(5-7)13(19)16-11-3-2-8(17(20)21)6-10(11)15;3-1-2-4/h1-6,18H,(H,16,19);4H,1-3H2
SMILES NCCO.Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)Nc2ccc(cc2Cl)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2-aminoetanol;5-cloro-N-(2-cloro-4-nitrofenil)-2-hidroxibenzamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 388.2
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.0389 g/mol