Learn More
Niclosamida, MP Biomedicals™
Código de producto. 11425031 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11425031 250 g
11405031 50 g
11415031 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11425031 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215582783
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Niclosamida ≥ 98%, polvo de color amarillo verdoso
  • Se utiliza para estudiar la vía de señalización Wnt/Frizzled-1.
  • Se utiliza para inhibir la transcripción y la unión al ADN de NF-κ B en células AML y para inducir la apoptosis.
  • Es eficaz contra los cestodos que infectan a los humanos.
  • La niclosamida desacopla la fosforilación oxidativa en la tenia.
  • Inhibe la fosforilación oxidativa mitocondrial de los helmintos parásitos.
  • Inhibe el NF-κ Vía B en células de leucemia mieloide aguda (LMA).
  • La niclosamida inhibe la transcripción y la unión al ADN de NF-κ B.
  • Bloquea la fosforilación de I B inducida por el κfactorα de necrosis tumoral, la translocación de p65 y la expresión de NF-κ Genes regulados por B en células de LMA. Aumenta los niveles de ROS para inducir la apoptosis en células AML.
CAS 50-65-7
Fórmula molecular C13H8Cl2N2O4
Peso molecular (g/mol) 327.12
Número MDL MFCD00057597
Clave InChI RJMUSRYZPJIFPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2´,5-Dichloro-4-nitrosalicylanilide
Nombre IUPAC 5-cloro-N-(2-cloro-4-nitrofenil)-2-hidroxibenzamida
SMILES OC1=CC=C(Cl)C=C1C(=O)NC1=CC=C(C=C1Cl)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Punto de fusión 225 °C a 233 °C
Color Verde-amarillo
Pérdida por secado ≤0,5%
Cantidad 250 g
Número UN UN3077
Beilstein 2820605
Información de solubilidad Soluble en metanol:acetona [1:1] (50mg/mL).
Presión de vapor Muy bajo a temperatura ambiente
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Not Available
Forma física Powder