Learn More
Niclosamida monohidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Niclosamide Monohydrate |
| CAS | 73360-56-2 |
| Fórmula molecular | C13 H8 Cl2 N2 O4 . H2 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Benzamide, 5-chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)-2-hydroxy-, hydrate (1:1), Benzamide, 5-chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)-2-hydroxy-, monohydrate (9CI), Niclosamide monohydrate, 5-Chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)-2-hydroxybenzamide monohydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H8Cl2N2O4.H2O/c14-7-1-4-12(18)9(5-7)13(19)16-11-3-2-8(17(20)21)6-10(11)15;/h1-6,18H,(H,16,19);1H2 |
| SMILES | O.Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)Nc2ccc(cc2Cl)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 5-cloro-N-(2-cloro-4-nitrofenil)-2-hidroxibenzamida;hidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 345.135 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 343.997 |