Learn More
Niclosamida, Mikromol™
Código de producto. 17933406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17933406 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17933406 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0361.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Niclosamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Niclosamide
CAS 50-65-7
Nombres de analitos o componentes Niclosamide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C13 H8 Cl2 N2 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Niclosamide anhydrous, 5-Chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)-2-hydroxybenzamide, Benzamide, 5-chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)-2-hydroxy-Salicylanilide, 2',5-dichloro-4'-nitro- (8CI), 2-Chloro-4-nitrophenylamide-6-chlorosalicylic acid, 2-Hydroxy-5-chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)benzamide, 2',5-Dichloro-4'-nitrosalicylanilide, 5-Chloro-2'-chloro-4'-nitrosalicylanilide, 5-Chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)-2-hydroxybenzamide, 5-Chloro-N-(2'-chloro-4'-nitrophenyl)salicylamide, BAY 2353, Bayer 2353, Bayluscid, Cestocid, Cestocide, Devermin, Devermine, Fedal-Telmin, Fenasal, HL 2447, Helmiantin, Iomesan, Lintex, Mansonil, Mato, N-(2-Chloro-4-nitrophenyl)-5-chlorosalicylamide, N-(2'-Chloro-4'-nitrophenyl)-5-chlorosalicylamide, NSC 178296, Nasemo, Niclocide, Niclosamide, Phenasal, Radeverm, Ruby, Sagimid, Sulqui, Tredemine, Utosamide, Vermitid, Vermitin, WR 46234, Yomesan, Zestocarp
Fórmula InChI InChI=1S/C13H8Cl2N2O4/c14-7-1-4-12(18)9(5-7)13(19)16-11-3-2-8(17(20)21)6-10(11)15/h1-6,18H,(H,16,19)
SMILES Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)Nc2ccc(cc2Cl)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 5-cloro-N-(2-cloro-4-nitrofenil)-2-hidroxibenzamida
Peso molecular (g/mol) 327.12
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 325,9861 g/mol