Learn More
Niclosamida, LoGiCal
Codice prodotto. 30461235
Cambia vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Dimensione della confezione:
10 miligramos
Codice prodotto. Cantidad Dimensione della confezione
30461235 10 mg 10 miligramos
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30461235 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR0361.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Niclosamide
CAS 50-65-7
Nombres de analitos o componentes Niclosamide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C13 H8 Cl2 N2 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Niclosamide anhydrous, 5-Chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)-2-hydroxybenzamide, Benzamide, 5-chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)-2-hydroxy-Salicylanilide, 2',5-dichloro-4'-nitro- (8CI), 2-Chloro-4-nitrophenylamide-6-chlorosalicylic acid, 2-Hydroxy-5-chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)benzamide, 2',5-Dichloro-4'-nitrosalicylanilide, 5-Chloro-2'-chloro-4'-nitrosalicylanilide, 5-Chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)-2-hydroxybenzamide, 5-Chloro-N-(2'-chloro-4'-nitrophenyl)salicylamide, BAY 2353, Bayer 2353, Bayluscid, Cestocid, Cestocide, Devermin, Devermine, Fedal-Telmin, Fenasal, HL 2447, Helmiantin, Iomesan, Lintex, Mansonil, Mato, N-(2-Chloro-4-nitrophenyl)-5-chlorosalicylamide, N-(2'-Chloro-4'-nitrophenyl)-5-chlorosalicylamide, NSC 178296, Nasemo, Niclocide, Niclosamide, Phenasal, Radeverm, Ruby, Sagimid, Sulqui, Tredemine, Utosamide, Vermitid, Vermitin, WR 46234, Yomesan, Zestocarp
Fórmula InChI InChI=1S/C13H8Cl2N2O4/c14-7-1-4-12(18)9(5-7)13(19)16-11-3-2-8(17(20)21)6-10(11)15/h1-6,18H,(H,16,19)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)Nc2ccc(cc2Cl)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 5-cloro-N-(2-cloro-4-nitrofenil)-2-hidroxibenzamida
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 327.12
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 325,9861 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.